Merck
707546
Sigma-Aldrich
ピラゾール-d4
97 atom % D, 98% (CP)
別名:
1,2-ジアゾール-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D4N2
分子量:
72.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
67-70  °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1nn([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1D,2D,3D/hD
InChI Key
WTKZEGDFNFYCGP-MSWVZFBTSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
707546-BULK:
707546-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)