Merck
457833
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2D4O
CAS番号:
分子量:
48.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.52 (vs air)
品質水準
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
テクニック
protein expression: suitable
bp
10.7 °C (lit.)
mp
-111 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224を使用するか、ステンレス鋼製レギュレ-タ-Z148504、Z148512のいずれかとT型パ-ジバルブZ151661との併用を推奨します。
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
457833-5G:4548173293356
457833-5G-PW:
457833-BULK:
457833-5G-EU:
457833-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)