Merck
708992
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロベンジルアルコール-2,5,6-d3,α,α-d2
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D5HOCl2
CAS番号:
分子量:
182.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
35-38 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(Cl)c1Cl)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2/i1D,2D,3D,4D2
InChI Key
FVJIUQSKXOYFKG-QUWGTZMWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)