アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI Key
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Trans-3,6-endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride (tNBDC, trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride) undergoes interfacial polymerization reaction with 1,3-diaminopropane on the surface of a modified polyacrylonitrile (mPAN) during the fabrication of DAPE-SCC/mPAN or DAPE-tNBDC/mPAN TFC membranes.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
114154-BULK:
114154-VAR:
114154-25G:
114154-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation of fine-structure of polyamide thin-film composite membrane under swelling effect by positron annihilation lifetime spectroscopy and molecular dynamics simulation.
Huang YH, et al.
Journal of Membrane Science, 417-418, 201?209-201?209 (2012)