アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
不純物
0.02% epichlorohydrin
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151238-VAR:
151238-5KG:
151238-18KG:
151238-5G:
151238-100G:4548173361253
151238-500G:4548173361260
151238-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供