アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810144C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810144C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810144C
濃度
1 mg/mL (810144C-1mg)
1 mg/mL (810144C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- for use in the bilayer, as fluorescent probe, together with encapsulated doxorubicin (DXR) for the preparation of planar-supported lipid bilayers (PSLB) of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)
- used in fluorescence control experiment
- for labelling giant plasma membrane vesicles
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810144C-5MG:4548174017746
810144C-VAR:
810144C-BULK:
810144C-1MG:4548174017739
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)