安全性情報
810158C
Avanti
16:0 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand 810158C
別名:
1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-(リサミンローダミンBスルホニル)(アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H105N4O14PS2
CAS番号:
分子量:
1249.64
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810158C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810158C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810158C
濃度
1 mg/mL (810158C-1mg)
1 mg/mL (810158C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
16:0 Liss Rhod PEは蛍光リン脂質です。
アプリケーション
16:0 Liss Rhod PEは、蛍光イメージング用の脂質-油混合物の調製に、また、単層小胞生産の過程におけるトレーサー脂質としても使用されています。また、トライバイオロジー調査におけるリン脂質の蛍光可視化にも適しています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810158C-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(810158C-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810158C-BULK:
810158C-5MG:4548174017838
810158C-VAR:
810158C-1MG:4548174017821
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dynamic morphologies of microscale droplet interface bilayers
Mruetusatorn P, et al.
Soft Matter, 10(15), 2530-2538 (2014)
Tribological Analysis of UHMWPE Tibial Implants in Unicompartmental Knee Replacements: From Retrieved to In Vitro Studies
Sava MM, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 13, 1-15 (2018)
Three dimensional (temperature-tension-composition) phase map of mixed DOPC-DPPC vesicles: Two solid phases and a fluid phase coexist on three intersecting planes
Chen D, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(11), 2788-2797 (2014)
Madi El-Haj et al.
Immunologic research, 67(4-5), 337-347 (2019-11-23)
The considerable variability of responses amongst subjects to disease triggers and immunotherapies is a major obstacle to designing better immune-based therapies. Therefore, development of patient-tailored precision medicine that improves the efficacy of immunomodulatory drugs is necessary. The individualized response to
Kazunori Takano et al.
The EMBO journal, 27(21), 2817-2828 (2008-10-17)
Extended Fer-CIP4 homology (EFC)/FCH-BAR (F-BAR) domains generate and bind to tubular membrane structures of defined diameters that are involved in the formation and fission of endocytotic vesicles. Formin-binding protein 17 (FBP17) and Toca-1 contain EFC/F-BAR domains and bind to neural