安全性情報
810255P
Avanti
TopFluorコレステロール
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Bodipyコレステロール、Bdp-Chol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H51BF2N2O
CAS番号:
分子量:
576.61
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesterol
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810255P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810255P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810255P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
BODIPYに接着した生体分子は、可視光下で容易に吸収されます。その結果、蛍光量子収率が上昇します。光安定性が高く、極性やpHの変化に対する感受性が低くなります。
アプリケーション
TOPFLUORコレステロールは以下の用途に適しています。
  • コレステロール取込みのアッセイに
  • 生細胞実験でのBODIPYコレステロールの標識に
  • ポリ(ビニルアルコール)(PVA)支援の脂質膨潤を介した巨大Janus(ヤヌス)リポソームの形成に
生物化学的/生理学的作用
BODIPYで標識されたコレステロールは、無処理のコレステロールと同様の特性を有します。これは生細胞のコレステロールマーカーとして機能し、細胞内コレステロールの輸送を補助します。また、脂質蓄積症を示すことに役立つ可能性があります。
包装
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(810255P-1 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(810255P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(810255P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
810255P-10MG:
810255P-5MG:
810255P-VAR:
810255P-1MG:
810255P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
James E Shaw et al.
Biophysical journal, 90(6), 2170-2178 (2005-12-20)
Coupling atomic force microscopy (AFM) with high-resolution fluorescence microscopy is an attractive means of identifying membrane domains by both physical topography and fluorescence. We have used this approach to study the ability of a suite of fluorescent molecules to probe
Functional inhibition of acid sphingomyelinase disrupts infection by intracellular bacterial pathogens
Cockburn CL, et al.
Life science alliance, 2(2), e201800292-e201800292 (2019)
Jameson T Crowley et al.
PLoS pathogens, 9(1), e1003109-e1003109 (2013-01-18)
Borrelia burgdorferi, the agent of Lyme disease, has cholesterol and cholesterol-glycolipids that are essential for bacterial fitness, are antigenic, and could be important in mediating interactions with cells of the eukaryotic host. We show that the spirochetes can acquire cholesterol
Salvatore Chiantia et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(5), 1356-1364 (2008-03-19)
Ceramide-induced alterations in the lateral organization of membrane proteins can be involved in several biological contexts, ranging from apoptosis to viral infections. In order to investigate such alterations in a simple model, we used a combined approach of atomic force
Robert M Littleton et al.
BMC complementary and alternative medicine, 12, 105-105 (2012-07-25)
Consumers are increasingly turning to plant-based complementary and alternative medicines to treat hypercholesterolemia. Many of these treatments are untested and their efficacy is unknown. This multitude of potential remedies necessitates a model system amenable to testing large numbers of organisms