アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810335C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810335C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (810335C-1mg)
1 mg/mL (810335C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
- 脂質二重層(SLB)上のCy5標識Trx-His6-NCav-CTの絶対密度推定の標準物質として
- アネキシン被覆小胞の製造に
- 小胞型を標識して他の小胞と光学的に区別し、細胞模倣分画で生化学反応を開始させるために
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810335C-VAR:
810335C-5MG:4548173355900
810335C-1MG:4548173355894
810335C-BULK:
試験成績書(COA)