安全性情報
810336C
Avanti
18:1 Cy5.5 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5.5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C81H122ClN4O9P
CAS番号:
分子量:
1362.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810336C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810336C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810336C
濃度
1 mg/mL (810336C-1mg)
1 mg/mL (810336C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
18:1 Cy5.5 PE is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5.5 and dioleoyl-sn-glycerol. Cy5.5 PE is a fluorescent dye.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810336C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810336C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810336C-VAR:
810336C-5MG:4548173350172
810336C-1MG:4548173350165
810336C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Fauland et al.
Journal of lipid research, 52(12), 2314-2322 (2011-10-01)
This work aims to combine chromatographic retention, high mass resolution and accuracy, MS/MS spectra, and a package for automated identification and quantitation of lipid species in one platform for lipidomic analysis. The instrumental setup elaborated comprises reversed-phase HPLC coupled to