Merck
810386C
Avanti
18:1 PE-TopFluor AF488
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-DIOLEOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE-N-( TopFluor AF488) (AMMONIUM SALT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H99N6O18PS2
CAS番号:
分子量:
1311.58
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 250 μg (810386C-250ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
250 μg/mL (810386C-250ug)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5ml Amber Glass Screw Cap Vial (810386C-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810386C-1MG:
810386C-BULK:
810386C-250UG:4548173361154
810386C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)