安全性情報
880153C
Avanti
DOPE PEG(2000)-N-Cy5
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C164H295N4O55P
CAS番号:
分子量:
3234.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880153C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880153C-1MG:
880153C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)