製品名
Naphthol AS-BI N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-hexosaminidase substrate
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4NC(C)=O
InChI
1S/C26H27BrN2O8/c1-13(31)28-22-24(33)23(32)21(12-30)37-26(22)36-20-11-14-7-8-16(27)9-15(14)10-17(20)25(34)29-18-5-3-4-6-19(18)35-2/h3-11,21-24,26,30,32-33H,12H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,34)
InChI Key
DMLKUPXKUQREOC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4006-100MG:
N4006-1G:
N4006-BULK:
N4006-500MG:
N4006-50MG:
N4006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック