製品名
p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Useful substrate for rapid colorimetric assay of N-acetyl-β-glucosaminidase activity in human urine.
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
溶解性
0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI Key
OMRLTNCLYHKQCK-DHGKCCLASA-N
詳細
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Maruhn, D. 1976. Clin. Chim. Acta73, 453.
WGK
WGK 3
Jan Code
487052-1GM:
487052-GM:
試験成績書(COA)