Merck
CS1030
Sigma-Aldrich
キチナーゼ蛍光アッセイキット
sufficient for 200 multiwell tests
別名:
Chitinase Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 multiwell tests
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CHIT1(1118)
詳細
The kit assay is based on the enzymatic hydrolysis of chitinase substrates. This enzymatic hydrolysis releases 4-methylumbelliferone (4MU), which upon ionization in basic pH, can be measured fluorimetrically at an excitation wavelength of 360 nm and an emission wavelength of 450 nm. The use of fluorimetric substrates provides a very sensitive detection system.
アプリケーション
The Chitinase Assay Kit provides all the reagents required for efficient and sensitive detection of chitinase activity in fungal and bacterial growth media, macrophage lysates, and purified enzyme preparations. In addition, the kit provides three different substrates for the detection of the various types of the chitinolytic activity:
  • 4-Methylumbelliferyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside - substrate suitable for exochitinase activity detection (chitobiosidase activity)
  • 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide - substrate suitable for exochitinase activity detection (β-N-acetylglucosaminidase activity)
  • 4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose - substrate suitable for endochitinase activity detection
生物化学的/生理学的作用
キチナ-ゼはN-アセチルグルコサミンを含有する生体高分子のうち、主としてキチンに存在するβ-1→4グリコシド結合の加水分解による切断反応を触媒します。キチナ-ゼは生物体に広範に分布しており、カビ、バクテリア、寄生虫、動植物でその存在が確認されています。それぞれ、アミノ酸配列の類似性に基づいて分類されています。
また、キチン分解酵素はそれぞれのキチン基質に対する酵素学的な作用からも分類されています。エンドキチナ-ゼは、キチン鎖の内部点でランダムに切断する反応を触媒する酵素であると定義されています。エキソキチナ-ゼは、キチンの非還元末端からアセチルキトビオ-スまたはN-アセチルグルコサミンを段階的に遊離する反応を触媒する酵素であり、それぞれキトビオシダ-ゼ、β-N-アセチルグルコサミニダ-ゼと呼ばれています。
キチナ-ゼは生物体によって機能が異なっています。バクテリアの場合、主として栄養プロセスに関与しています。酵母や種々の真菌では形態形成にかかわっています。動植物のキチナ-ゼは、主として病原体の攻撃に対する生体防御の役割を果たしています。
適合性
The kit was tested and found suitable for Trichoderma viride and Streptomyces griseus, along with Hela, Jurkat, CHO, NIH-3T3, U-837 mammalian cell lines, human macropages, rat lung, kidney, liver, and brain tissue.
調製ノート
Use ultrapure water for preparation of reagents.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer 25 mL
  • 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide 5 mg
  • 4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate 5 mg
  • 4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose 5 mg
  • Chitinase from Trichoderma viride 1 mg
  • 4-Methylumbelliferone Standard Solution, 50 mg/mL 1 mL
  • Sodium Carbonate 2 g
  • Dimethyl Sulfoxide 1 mL
すべて表示 (8)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhangfa Song et al.
BMC cancer, 19(1), 629-629 (2019-06-27)
This study aimed to evaluate the value of chitinase activity in prognosticating the occurrence of metastasis in and prognosis of patients with colorectal cancer (CRC). The chitinase activity in four different groups, namely 335 CRC patients without distant metastasis at
Ashley Galant et al.
The New phytologist, 194(1), 220-229 (2012-01-26)
• Ozone (O₃) causes significant agricultural losses, with soybean (Glycine max) being highly sensitive to this oxidant. Here we assess the effect of elevated seasonal O₃ exposure on the total and redox proteomes of soybean. • To understand the molecular
Svetlana E Belova et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2775-2775 (2018-12-05)
Members of the Acidobacteria are among the most efficient colonizers of acidic terrestrial habitats but the key traits underlying their environmental fitness remain to be understood. We analyzed indigenous assemblages of Acidobacteria in a lichen-covered acidic (pH 4.1) soil of
Ying-ying Lu et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 15(6), 566-574 (2014-06-07)
Aging is one of the contributing risk factors for kidney diseases. Accumulating evidence prompts the view that telomere length in kidney tissue cells is an indicator for organismal aging. Previously identified aging markers (cathelin-related antimicrobial peptide (CRAMP), stathmin, elongation factor-1α
Jéssica Rodrigues et al.
Scientific reports, 5, 11717-11717 (2015-07-15)
Cryptococcus gattii is one of the causative agents of human cryptococcosis. Highly virulent strains of serotype B C. gattii have been studied in detail, but little information is available on the pathogenic properties of serotype C isolates. In this study