product name
シアスタチンB, lyophilized powder, from microbial
由来生物
microbial
品質水準
形状
lyophilized powder
包装
vial of 23.0 μmol
溶解性
H2O: 2.3 mL/vial (for a 10 mM solution)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1NC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-3(11)10-7-6(13)5(12)4(2-9-7)8(14)15/h4-7,9,12-13H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+/m0/s1
InChI Key
DQTKLICLJUKNCG-ZTYPAOSTSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8063-5MG-PW:
S8063-BULK:
S8063-5MG:
S8063-VAR:
試験成績書(COA)