安全性情報
S9883
Millipore
海塩
NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
適合性
marine bacteria
詳細
海塩は未精製の塩であり、海洋および海水の沈殿物から回収されます。海塩は、身体の塩類バランスを保つために使用されます。
アプリケーション
海塩は、下記の用途で使用されています:
  • 微細藻類を培養するための人工海水の調製
  • 窒素固定速度の評価
  • Hugh-Leifsonの酸化発酵(OF)基礎培地のサプリメントとして
海洋細菌の培養では、通常約40 g/Lの濃度で使用します。
その他情報
海水の溶解塩の組成によく似た人工塩混合物。
調製ノート
海洋細菌の培養では、通常約40 g/Lの濃度で使用します。
溶解後、0.1 Nの水酸化ナトリウムおよび塩酸を用いてpHを8.2に合わせてください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9883-500G:
S9883-BULK:
S9883-VAR:
S9883-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Body Ecology Diet (2011)
Shunichi Takahashi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(11), 4203-4208 (2008-03-07)
Coral bleaching, caused by heat stress, is accompanied by the light-induced loss of photosynthetic pigments in in situ symbiotic dinoflagellate algae (Symbiodinium spp.). However, the molecular mechanisms responsible for pigment loss are poorly understood. Here, we show that moderate heat
Maria Mansson et al.
Marine drugs, 9(12), 2537-2552 (2012-03-01)
During a global research expedition, more than five hundred marine bacterial strains capable of inhibiting the growth of pathogenic bacteria were collected. The purpose of the present study was to determine if these marine bacteria are also a source of
Sea Salt Sweet: The Art of Using Salts for the Ultimate Dessert Experience (2015)
Malin Alsved et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3086-3086 (2019-01-09)
Airborne dispersal of microorganisms influences their biogeography, gene flow, atmospheric processes, human health and transmission of pathogens that affect humans, plants and animals. The extent of their impact depends essentially on cell-survival rates during the process of aerosolization. A central