Merck
P7799
Pipette Pump II
red
別名:
pipette filler, thumb wheel pipette pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
plastic
silicone
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37911-1025
容量
25 mL
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
適合性
for pipettes up to 25 mL
法的情報
Pipette Pump is a trademark of SP Scienceware, a division of SP