Merck
Z675997
RF1000 ピペットフィラー
a lightweight manual pipette filler uniquely designed for one-handed operation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
plastic body
silicone bulb
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1000RFU
サイズ
180 mm × 45 mm × 120 mm
容量
1-100 mL
詳細
Heathrow Scientifics RF1000 is a lightweight manual pipette filler uniquely designed for one-handed operation. Simply squeeze the main bulb, and push the toggle forward to aspirate or back to dispense. Push the blowout bulb to expel any liquid remaining in the pipette.
The RF1000 accommodates graduated or volumetric pipettes (glass or plastic) and can be used with volumes ranging from 1 mL to 100 mL. Includes a hydrophobic 0.45 μm filter and a magnetic holder for metal surface mount or wall mount. The polypropylene nozzle is autoclavable.
法的情報
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Pipette Pump™ II red
P7799
Pipette Pump II