Merck
Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
red silicone bulb
メーカー/製品名
SILRED-001
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3