Merck
Z281514
Scienceware® Vikem® pipette aid
pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
vinyl bulb
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37886-0000
容量
85 mL
関連するカテゴリー
詳細
By squeezing the 85 mL vinyl bulb and releasing, fluid is drawn up into the pipette. The pipette aid is then removed, and the pipette top is quickly covered with a finger to control and release fluid. The tapered PE chuck allows for quick removal when pipette is filled.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1