Merck
Z509035
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
natural rubber
thimble blue
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
200-1C
容量
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Pipette bulb capacity 35 mL
Z186694
Pipette bulb
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Pipette bulb capacity 60 mL
Z136069
Pipette bulb
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Pipette bulb capacity 150 mL
Z186708
Pipette bulb
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Squeeze-bulb pump internal flapper valve prevents reverse flow, pkg of 1 ea
Z200336
Squeeze-bulb pump