物質
natural rubber
red
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20623
L × O.D. × 径
106 mm × 41 mm × 4.5-6.5 mm, (hole diam)
キャパシティ
15 mL
詳細
The Safety Bulb Pipette Filler, made of natural rubber, features a white ABS attachment containing a silicone conical adapter that seals around pipettes without twisting.
特徴および利点
- Pipette does not contact hard plastic, which reduces the risk of cracking and chipping
- 15 mL volume, 4.2 in L x 1.6 in outer dia. x 0.2-0.3 in hole dia. (106 mm L x 41 mm OD x 4.5-6.5 mm hole dia.)
- Elastic band for hanging on reagent bottle or wrist
- Filler fits standard size pipettes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)