物質
red natural rubber
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20632B
L × W × H
13 cm × 5.4 cm × 5.4 cm
キャパシティ
~0.35 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The natural rubber Pipette Filler is great for use in one-handed operation.
特徴および利点
- Efficient one-handed operation
- Control air-evacuation, liquid uptake, and liquid dispensing with three valves each containing chemical-resistant stainless steel balls in valves
- Pinch release-valve for smooth liquid flow
- 5.1 in L x 2.1 in W x 2.1 in H (13 cm L x 5.4 cm W x 5.4 cm H)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)