Merck
P6175
Sigma-Aldrich
Pipet-Aid®自動ピペットポンプ
cordless, rechargeable, AC/DC input 110 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
plastic
silicone
詳細
UL listed
メーカー/製品名
Drummond Scientific 4-000-100
利用可能性
not available in EU
容量
1-100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
自動
携帯型電池式ピペットポンプ。交差汚染を予防するための疎水性・親水性を併せ持つ0.8 μmフィルター内蔵の組織培養用ノーズピース付き。再充電なしで2時間使用可能(ピペッティング2,000回分)。交換用フィルター4枚入り。軽量(<10 oz)かつ小型(<7 in.)。
ピペットを手動式ディスペンサーに変換するための安全で便利な装置。層流フードなどの閉鎖空間で特に有用です。サイズ範囲が1~100 mLのガラス製またはプラスチック製のピペットで使用できます。
法的情報
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.