認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMCA403-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)