安全性情報
ERMCA713
Abwasser (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCA713
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ERMCA713-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)