認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
関連するカテゴリー
アナリシスノート
For more information please see:
BCR579
BCR579
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR579-1L:
BCR579-BULK:
BCR579-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック