認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR505
BCR505
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR505-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック