クローン
7F6-G5-A2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, dog, canine, rabbit, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADORA2A(135)
詳細
アデノシン受容体は、アデノシンを内因性リガンドとするプリン作動性G-タンパク質共役型受容体のクラスであり、複数の受容体サブタイプ特異的生理的プロセス(心拍数、平滑筋緊張、血小板凝集、炎症、細胞増殖および死、神経伝達など)を媒介します。 A2Aアデノシン受容体の活性は、アデニル酸シクラーゼを活性化するGタンパク質が媒介します。基底核、脈管構造、血小板に豊富に存在し、カフェインの主要な標的です。 アデノシン受容体A2A-Rは、チロシンキナーゼ受容体TrkBをトランス活性化することで運動ニューロン生存に関与しており、神経変性疾患においてこの機構を使用する新しい戦略を示唆する可能性があります。
特異性
この抗体はアデノシン受容体A2A、Mr 43 kDaを認識します。
モルモットとの交差反応性も報告されています。
免疫原
6Hisタグ付き全長ヒトリコンビナントA2A受容体。細胞内第3ループのSQPLPGERにマッピングされるエピトープ。クローン7F6-G5-A2。
アプリケーション
免疫組織染色:1 μg/mLで使用、パラホルムアルデヒド固定マウス脳線条体切片のアデノシン受容体A2Aを検出できます。アデノシン受容体A2Aノックアウトマウスでは検出されませんでした。
FACS:この抗体の前回のロットは、独立したラボで、トランスフェクトしたHEK293細胞でアデノシン受容体A2Aを検出したことが報告されています(Koshiba, M., 1999)。
FACS:この抗体の前回のロットは、独立したラボで、トランスフェクトしたHEK293細胞でアデノシン受容体A2Aを検出したことが報告されています(Koshiba, M., 1999)。
抗アデノシン受容体A2A抗体、クローン7F6-G5-A2は、FC、IHおよびWBで使用するためのアデノシン受容体A2Aクローン7F6-G5-A2に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメント・神経細胞代謝
神経細胞・グリアマーカー
神経変性疾患
ニューロフィラメント・神経細胞代謝
神経細胞・グリアマーカー
神経変性疾患
品質
免疫組織染色により常に評価しています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000–1:5000で使用、イヌA1/A2A受容体キメラを発現しているHEK293細胞でアデノシン受容体A2Aを検出できます(Rosin, D.L., 1998)。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000–1:5000で使用、イヌA1/A2A受容体キメラを発現しているHEK293細胞でアデノシン受容体A2Aを検出できます(Rosin, D.L., 1998)。
ターゲットの説明
約43 kDa
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2ak
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-717:
試験成績書(COA)
Forebrain adenosine A2A receptors contribute to L-3,4-dihydroxyphenylalanine-induced dyskinesia in hemiparkinsonian mice.
The Journal of Neuroscience null
Immunohistochemical localization of adenosine A2A receptors in the rat central nervous system
The Journal of Comparative Neurology, 401, 163-186 (1998)
Adenosine A2A receptor in the monkey basal ganglia: Ultrastructural localization and colocalization with the metabotropic glutamate receptor 5 in the striatum.
The Journal of Comparative Neurology null
Ultrastructural localization of adenosine A2A receptors suggests multiple cellular sites for modulation of GABAergic neurons in rat striatum.
The Journal of Comparative Neurology, 431, 331-346 (2001)
Overexpression of Adenosine A2A Receptors in Rats: Effects on Depression, Locomotion, and Anxiety.
Frontiers in Psychiatry null