Merck
HPWP01300
Millipore
PESメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
Millipore Express®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
別名:
Millipore Express PLUSメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm pore size
物質:
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
13 mm
厚さ:
130-155 μm
無菌性:
non-sterile
物質
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore Express®
Millipore
パラメーター
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
フィルタ直径
13 mm
厚さ
130-155 μm
不純物
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
ポアサイズ
0.45 μm pore size
泡立ち点
≥690 mbar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millipore Express PLUSメンブレンは、組織培地、添加剤、 バッファー、およびその他の水溶液を超高速でろ過します。このハイスループットで低タンパク質結合のメンブレンは、メルクの数多くのすぐに使用できる滅菌ろ過デバイスにも使用されています。
特長&利点
•超迅速ろ過とハイスループットにより処理時間を短縮します
•滅菌ろ過用途向けに、高圧蒸気、エチレンオキサイド、またはガンマ線照射による滅菌が可能です
用途:
滅菌ろ過、緩衝液ろ過、組織培養培地ろ過
フィルターコード:HPWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
  • バッファーろ過
  • 組織培養培地ろ過
  • PFAS分析試験(LC-MS)用サンプルろ過
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany