H7665
Anti-Histone H1.4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-H1 Histone family, member 4, Anti-H1.4, Anti-H1F4, Anti-HIST1H1E, Anti-Histone H1b, Anti-Histone I family, 4, Anti-Histone cluster 1 H1e
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIST1H1E(3008)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H7665-VAR:
H7665-200UL:
IXO14719:
H7665-BULK:
H7665-25UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)