由来生物
human (human Rhinovirus Type 14)
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
比活性
≥5000 U/mg
分子量
21 kDa
濃度
0.8-1.2 mg/mL
テクニック
protein purification: suitable
適合性
suitable for protein modification
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
タンパク分解での開裂は、Gln残基とGly残基の間で生じます。
HRV-3Cプロテアーゼは、この認識配列を備えた融合タンパク質として発現させた組換えタンパク質を、キャリアドメインと目的とするタンパク質の間で切断する際に役立つツールです。
この組換え型には6ヒスチジン残基のタグが含まれているため、IMACクロマトグラフィーによって簡単に除去できます。
アプリケーション
単位の定義
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAE0045-1MG:
SAE0045-BULK:
SAE0045-1MG-PW:
SAE0045-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
関連コンテンツ
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.