Merck
T4455
Sigma-Aldrich
TEV プロテアーゼ
別名:
P1 protease, TEVp, Tobacco Etch Virus protease, rTEV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
microbial (Tobacco Etch virus)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
Contains both a histidine tag and a GST tag
フォーム
solution
比活性
≥3,000 units/mg protein
分子量
27 kDa
テクニック
protein purification: suitable
適合性
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
アプリケーション
genomic analysis
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
TEVプロテアーゼは、分子量27 kDaに相当する(NIa)プロテアーゼ触媒ドメインを有しています。本化合物は特異性が高くユニークであり、低温で活性を示します。
タバコエッチ病ウイルス(TEV)プロテアーゼは、リコンビナントタンパク質からの融合タグの除去に有用なツールです。
アプリケーション
TEVプロテアーゼは、イネOryza sativa由来の遺伝子組換えマイトジェン活性化プロテインキナーゼ14(MAPK14)、コネキシン43(Cx43)C末端フラグメントおよびδ1-ピロリン-5-カルボン酸レダクターゼからのヒスチジンタグの除去に使用されています。また、ヒト白血病細胞株K562由来精製プロテアソームの溶出にも用されています。
生物化学的/生理学的作用
ストレプトアビジン-アガロースに固定化した TEV プロテアーゼは、融合タンパク質の切断に効果的なツールです。 TEVプロテアーゼはまた、炎症活性のためのnlrp1b のタンパク質分解処理の研究にも使用されています。
タバコエッチ病ウイルス(TEV)プロテアーゼは自己消化しますが、TEVプロテアーゼの変異体は自己消化に耐性があります。遺伝子組換えTEVプロテアーゼの細菌発現は収量低下および溶解度低下をもたらします。緑色蛍光タンパク質融合TEVプロテアーゼの使用は、これらの低下を克服し、構造ゲノミクス研究でのアプリケーションを見出します。
TEVプロテアーゼは、厳密な7つのアミノ酸の切断配列であるGlu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln↓Gly/Ser を認識します。
特徴および利点
幅広い温度域での高い安定性と特異性のために、最適な組み換えおよび精製が行われています。
物性
TEV プロテアーゼは、タバコエッチ病ウイルス NIa プロテアーゼの触媒ドメインを組み換えたものです。 TEV プロテアーゼは、C4 ペプチダーゼファミリーに属する、特異性の高いシステインプロテアーゼです。
修飾された 52 kDa の TEV プロテアーゼコンストラクトは、グルタチオンまたは His-Select® アフィニティメディアを使用して容易に除去できる GST および His タグの両方を含んでいます。
単位の定義
TEV プロテアーゼの 1 ユニットは、3 μg のコントロール基質を、pH 8.0、30°C、1 時間で、85%切断します。
物理的形状
25 mM Tris-HCl、pH 8.0、50 mM NaCl、1 mM TCEP および 50%グリセロール溶液中で、2 mg/mL 以上の濃度で出荷されます。
グリセロール溶液
調製ノート
消化プロトコール
新しい透析バッファーを調製してください。透析バッファーは、ターゲットタンパク質の溶解度に最適化し、タンパク質阻害剤を含めないでください。 また、透析バッファーは、ダウンストリームの精製プロセスに適合させてください。例えば切断されたHisタグの除去にHIS Select®カラムを使用する場合はEDTAやDTTの量を最小にしてください。
適切な透析バッファーの例;25 mM Tris-HCl、pH 8.0、150 - 500 mM NaCl、14 mM β-メルカプトエタノール
本TEVプロテアーゼは、150 mM NaClまたは500 mM NaClおよび400 mMイミダゾール中でも同等の活性を示します。
ターゲットタンパク質の溶液を、透析バッファーで1 ~ 2 mg/mLに希釈してください。ターゲットタンパク質が透析バッファー中で凝集する場合は、任意です。PAGE 解析用のコントロール用に、少量を小分けして保存してください。ターゲットタンパク質がEDTAに適合しており、これをHISSelectカラムから溶出する場合は、最終濃度0.5 mMのEDTAを添加できます。
プロテアーゼとターゲットタンパク質の比率が 1 : 100(w/w)または、ターゲットタンパク質 100 mg に対して TEV プロテアーゼが 10,000 ユニット(1 mg)となるように、TEV プロテアーゼを加えてください。モル比を計算する必要はありません。TEV プロテアーゼは、ターゲットタンパク質に直接添加できます。バッファーを変えたり、TEV プロテアーゼを希釈する必要はありません。最適な比率は、経験的に決定してください。1 : 50 ~ 1 : 200 のプロテアーゼ:ターゲットタンパク質比率(w/w)が、ほとんどのターゲットタンパク質に有効な範囲です。
4°Cで約16 時間、透析バッファーに対して透析してください。透析は、HIS Select® やグルタチオンアフィニティカラムを、切断したタグや TEV プロテアーゼの除去に使用する場合に、イミダゾールやグルタチオンの除去を目的として行われます。
通常、1 mg の TEV プロテアーゼは、4°C、16 時間で、100 mg のコントロールタンパク質の 90%以上を切断します。
法的情報
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
T4455-VAR:
T4455-BULK-N:
T4455-BULK:
T4455-1KU:
T4455-1MG:
T4455-1MG-PW:
T4455PROC:
T4455-10KU:
T4455-1KU-PW:
T4455-PH:
T4455-10KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The P1? specificity of tobacco etch virus protease
Kapust RB, Tozser J, Copeland TD
Biochemical and Biophysical Research Communications, 294(5), 949-955 (2012)
Szilvia Krisztina Nagy et al.
BMC biotechnology, 20(1), 17-17 (2020-03-15)
Cell-free protein expression has become a widely used alternative of in vivo, cell-based systems in functional and structural studies of proteins. The wheat germ-based method outstands from the commercially available eukaryotic in vitro translation systems by its flexibility, high translation
Coronin 2A (CRN5) expression is associated with colorectal adenoma-adenocarcinoma sequence and oncogenic signalling
Rastetter RH, et al.
BMC Cancer, 15(1), 638-638 (2015)
Egor E Diakonov et al.
Biochemical and biophysical research communications, 508(2), 368-373 (2018-12-07)
The ubiquitin proteasome system is involved in the regulation of most basic intracellular processes, and deregulation of this system can results in certain kinds of human diseases. Proteolytic core this system, the 20S proteasome, has been found in physiological fluids
Functional properties and structural characterization of rice delta1-pyrroline-5-carboxylate reductase
Forlani G, et al.
Frontiers in Plant Science, 6, 565-565 (2015)
資料
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
ナノディスクシステムが膜タンパク質の構造研究にどのように貢献しているかについては私たちの記事をご覧ください。
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.