安全性情報
MAB3422
Sigma-Aldrich
抗ヒストン抗体、クローンH11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
別名:
抗ヒストン抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
H11-4, monoclonal
交差性
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
交差性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H2AC21(317772)
詳細
真核細胞のクロマチン構造に関わる主要なヒストンタンパク質は5種類あります。ヒストンの5つの主要なクラスは、H1/H5、H2A、H2B、H3、H4です。 ヒストンH2A、H2B、H3、H4はコアヒストンとして知られており、ヒストンH1とH5は、リンカーヒストンとして知られています。 ヒストンの特徴は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部であり、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。 ヒストンは、クロマチンの主要なタンパク質成分であり、DNAが巻きつくスプールとして働き、遺伝子の調節に役割を果たしています。
特異性
ヒストンは高度に保存されているため、この抗体は幅広い生物種で反応性を示すと予想されています。
抗体は、5つすべてのヒストンタンパク質に存在する抗原決定基に特異的に結合します。抗体は、ヒストンH1、H2A、H2B、H3、H4を、同等な感度で認識します。
免疫原
HeLa細胞の精製核分画
アプリケーション
ウェスタンブロッティング
前回のロットを1:500希釈で使用しました。
免疫細胞染色
濃度1~5 µg/mLの前回のロットを免疫細胞染色で使用しました。
免疫組織染色:
濃度1~5 μg/mLの前回のロットを免疫組織染色で使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗ヒストン抗体、クローンH11-4(マウスモノクローナル抗体)を用いたヒストンの検出は、ICC、IHC、WBで機能することが示されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
Jurkatライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
物理的形状
0.02Mリン酸バッファー、pH 7.6、0.25M NaCl、および0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から6か月間、2~8ºCで安定です。
凍結乾燥抗体は、2–8°Cで安定です。溶解した抗体は、アリコートで-15~-25°Cで最長12か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
アナリシスノート
コントロール
すべての組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB3422:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Behavioral stress induces regionally-distinct shifts of brain mineralocorticoid and glucocorticoid receptor levels.
Caudal, D; Jay, TM; Godsil, BP
Frontiers in Behavioral Neuroscience null
Bing Pang et al.
Infection and immunity, 85(9) (2017-07-05)
Haemophilus parainfluenzae is a nutritionally fastidious, Gram-negative bacterium with an oropharyngeal/nasopharyngeal carriage niche that is associated with a range of opportunistic infections, including infectious endocarditis and otitis media (OM). These infections are often chronic/recurrent in nature and typically involve bacterial
Wenzhou Hong et al.
Journal of innate immunity, 1(3), 215-224 (2009-01-01)
Nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) is a leading cause of acute and chronic otitis media, which are a major public health problem worldwide. The persistence of NTHi during chronic and recurrent otitis media infections involves multicellular biofilm communities formed within the
The transcriptional corepressor, PELP1, recruits HDAC2 and masks histones using two separate domains.
Choi, YB; Ko, JK; Shin, J
The Journal of Biological Chemistry null
Ershun Zhou et al.
Frontiers in immunology, 10, 1131-1131 (2019-06-14)
Given that B. besnoiti tachyzoites infect host endothelial cells of vessels in vivo, they become potential targets for professional phagocytes [e.g., polymorphonuclear neutrophils (PMN)] when in search for adequate host cells or in case of host cell lysis. It was