Merck
MAB3864
Sigma-Aldrich
抗DNA/ヒストンH1抗体
Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-H1.4, Anti-H1E, Anti-H1F4, Anti-H1s-4, Anti-HIST1H1E, Anti-RMNS, Anti-dJ221C16.5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H1-1(3024)
特異性
DNA/ヒストン1と反応します。この抗体は、すべての動物種の核を染色するため、および壊死を特定するために使用できます。この抗体は、免疫組織染色によって核の強い染色を示しますが、核小体の染色は認められません。
免疫原
ヒトRaji細胞核
アプリケーション
免疫細胞染色:5~10 μg/mLを2%パラホルムアルデヒド固定細胞に使用(室温で10分間)
免疫組織染色:5~10 μg/mLをパラホルムアルデヒドまたはB5固定組織切片に使用。
フローサイトメトリー:5~10 μg/mLを2%パラホルムアルデヒド固定細胞に使用。
ELISA、直接および間接
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
染色パターン:
核染色が見られます。核は強く染色されます。核小体は染色されません。
抗DNA/ヒストンH1抗体は、DNA/ヒストンH1検出用の高品質のマウスモノクローナル抗体であり、ELISA、FC、ICC、IHCで検証されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティックスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
ヒストン
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA培養上清。 PBS中の液体
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最長6か月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3864:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicole de Buhr et al.
Cellular microbiology, 19(2) (2016-07-28)
Streptococcus suis is an important meningitis-causing pathogen in pigs and humans. Neutrophil extracellular traps (NETs) have been identified as host defense mechanism against different pathogens. Here, NETs were detected in the cerebrospinal fluid (CSF) of S. suis-infected piglets despite the presence
Gang Liu et al.
Mucosal immunology, 12(4), 862-873 (2019-04-13)
Extra-intestinal manifestations (EIM) are common in inflammatory bowel disease (IBD). One such EIM is sub-clinical pulmonary inflammation, which occurs in up to 50% of IBD patients. In animal models of colitis, pulmonary inflammation is driven by neutrophilic infiltrations, primarily in
Nicole de Buhr et al.
Frontiers in microbiology, 9, 966-966 (2018-06-06)
Granulocytes mediate the first line of defense against infectious diseases in humans as well as animals and they are well known as multitasking cells. They can mediate antimicrobial activity by different strategies depending on the pathogen they encounter. Besides phagocytosis
Neutrophil Responses to Sterile Implant Materials.
Jhunjhunwala, S; Aresta-DaSilva, S; Tang, K; Alvarez, D; Webber, MJ; Tang, BC; Lavin et al.
Testing null
Simona Grasso et al.
Thrombosis research, 161, 36-42 (2017-11-28)
The circulating zymogen form of Factor VII activating protease (FSAP) can be activated by histones and nucleosomes in vivo. These cell-death-associated nuclear factors are also actively extruded into the extracellular space by neutrophils through a process called neutrophil extracellular trap