Merck
SML1661
Sigma-Aldrich
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), DMSO solution, V-ATPase inhibitor
別名:
BafA1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H58O9
CAS番号:
分子量:
622.83
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
バフィロマイシン A1 レディーメイド溶液, 0.16 mM in DMSO, from Streptomyces griseus
由来生物
Streptomyces griseus
品質水準
フォーム
DMSO solution
濃度
0.16 mM in DMSO
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI Key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
詳細
Bafilomycin A1は、マクロライド系抗生物質で、プレオマクロライドファミリーに属しています。液胞型H+-ATPaseの強力な選択的阻害剤として作用します。BafA1は、MG63骨肉腫細胞の生存能力を阻害します。また、ミトコンドリア機能障害も刺激します。BafA1は、さまざまな種類のがん細胞の増殖を阻害します。
アプリケーション
バフィロマイシンA1は以下の用途に使用されています:
  • HeLa細胞における安定発現NanoLucルシフェラーゼタグ付きHsp70(NLuc-Hsp70)の細胞外小胞取り込みおよびサイトゾル放出におけるエンドソーム酸性化の重要性を研究するためのエンドソーム酸性化阻害剤として
  • マウスにおける軽鎖3β(LC3-II)のオートファジー代謝回転に対する影響を研究するための液胞型H+-ATPase(V-ATPase)阻害剤として
  • 一次ラット肝臓類洞内皮細胞(LSEC)の小孔外放出に対する影響を研究するためのオートファジー阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
Bafilomycin A1は、オートファジーを阻害します。抗腫瘍作用、抗寄生虫作用、および抗神経変性作用を示す可能性があります。バフィロマイシンA1はリソソームとエンドソームに含まれ、これらの細胞小器官の酸性化を防ぎます。オートファジーの流れと細胞の恒常性を維持するために必要なステップである、オートファゴソームとリソソームの融合およびオートリソソームの酸性化の阻害にも関与しています。
バフィロマイシンA1はマクロライド系抗生物質です。
バフィロマイシンA1はマクロライド系抗生物質です。バフィロマイシンA1は液胞型H+-ATPアーゼの強力な選択的阻害剤として作用します。
その他情報
バフィロマイシンA1溶液は0.16 mMの濃度で提供されます。細胞培養で使用する典型的な濃度は50~100 nMです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SML1661-.1ML:
SML1661-BULK:
SML1661-VAR:
SML1661-.1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular basis of V-ATPase inhibition by bafilomycin A1
Wang R, et al.
Nature Communications (2021)
Bafilomycin A1 inhibits autophagy and induces apoptosis in MG63 osteosarcoma cells
Xie Z, et al.
Molecular medicine reports (2014)
Xiaoying Luo et al.
Cell death & disease, 9(5), 576-576 (2018-05-16)
Autophagy, interacting with actin cytoskeleton and the NO-dependent pathway, may affect the phenotype and function of endothelial cells. Moreover, caveolin-1 (Cav-1), as a structure protein in liver sinusoidal endothelial cells (LSECs), is closely related to autophagy. Hence, we aim to
Bafilomycin A1 induces caspase-independent cell death in hepatocellular carcinoma cells via targeting of autophagy and MAPK pathways
Yan Y, et al.
Scientific Reports (2016)
Caroline Mauvezin et al.
Autophagy, 11(8), 1437-1438 (2015-07-15)
Autophagosome-lysosome fusion and autolysosome acidification constitute late steps in the autophagic process necessary to maintain functional autophagic flux and cellular homeostasis. Both of these steps are disrupted by the V-ATPase inhibitor bafilomycin A1, but the mechanisms potentially linking them are