アプリケーション
緩衝液標準物質は、分析手順におけるpHメーターの較正に用いられました。
特徴および利点
- NISTの標準参照物質にトレース可能
- 使いやすいようにさまざまなパッケージで提供されるすぐに使用できるソリューション
包装
500 mL ポリエチレンボトル入り; 1 gal 使いやすいコック付き卓上ディスペンサー入り。
アナリシスノート
NIST標準物質により標準化されています。
標準
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B4895-500ML:
B4895-EW:
80068:
B4895-6X500ML:
B4895-500ML-C:
B4895-1GA-PW:
B4895-20ML:
B4895-VAR:
B4895-500ML-PW:
B4895-1GA:
B4895-BULK:
試験成績書(COA)
Hydrochloric acid alters the effect of L-glutamic acid on cell viability in human neuroblastoma cell cultures
Journal of Neuroscience Methods, 217(1-2), 26-30 (2013)
The Journal of pharmacy and pharmacology, 50(11), 1307-1315 (1999-01-07)
The quaternary benzo[c]phenanthridines fagaronine, nitidine and O-methylfagaronine have been reviewed as potential antitumour and antiviral agents. Their mode of action has not been established, but their ability to bind with DNA by intercalation is believed to be involved. Of the
プロトコル
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)