Merck
B4770
Sigma-Aldrich
バッファー、標準品
pH 7.00±0.01 (25 °C)
別名:
25 ℃、pH 7.00 ± 0.01 の pH 校正溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質水準
color-coded yellow
pH
7.00±0.01 (25 °C)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ポリマー技術におけるバッファーシステム:in-situ 形成インプラントおよびポリマーシステムの開発は、pH 安定性を確保するためにバッファー溶液に依存することが多く、これは薬剤の徐放性と安定性を確保するために不可欠です(Ramos et al., 2024)。
  • タンパク質の安定性研究のための高度な緩衝システム:タンパク質の安定性および折りたたみ構造の研究では、バッファー溶液が、タンパク質の完全性と機能性を維持するために不可欠な、pH 制御された環境を提供します(Khaing et al., 2024)。
包装
500 mL ポリエチレンボトル入り; 1 gal 使いやすいコック付き卓上ディスペンサー入り。
アナリシスノート
NIST標準物質により標準化されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
B4770-20ML:
B4770-500ML-PW:
B4770-6X500ML:
B4770-PH:
B4770-VAR:
B4770-1GA:
B4770-500ML:
B4770-EW:
B4770-1GA-PW:
B4770-BULK:
B4770-500ML-C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)