Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
05-499
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH3抗体、クローン6.6.2
clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
別名:
H3 histone, family 3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
6.6.2, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
vertebrates, human, plant
テクニック:
western blot: suitable
citations:
146
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6.6.2, monoclonal
化学種の反応性
vertebrates, human, plant
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
詳細
このモノクローナル抗体は、ヒストンH3の最初の20アミノ酸に相当する未修飾ペプチドを用いて生成されました。また、その領域の未修飾エピトープに特異的です。
特異性
このペプチド配列は、広範囲の動植物種において同一です。
この抗体は、ヒストンH3、Mr 17 kDaを認識し、これに特異的です。
免疫原
エピトープ:a.a. 1-20
ヒトヒストンH3のアミノ酸1-20 [ARTKQTARKSTGGKAPRKQLC]に相当するKLH結合ペプチド。 クローン6.6.2.
アプリケーション
抗ヒストンH3抗体、クローン6.6.2は、ヒストンH3(別名:H3ヒストンファミリー3A)を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、WBで検証されています。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa細胞から酸抽出したライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 µg/mLで使用、HeLa細胞から酸抽出したライセート中のヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィー
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、70%保存バッファー0.1 Mトリス-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムおよび30%グリセロールを含有する緩衝液に溶解。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:
受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20ºCで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注記: -20ºC未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-499:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A HIGHLY SELECTIVE OLIGOPEPTIDE BINDING PROTEIN FROM THE ARCHAEON SULFOLOBUS SOLFATARICUS.
Gogliettino M, Balestrieri M, Pocsfalvi G, Fiume I, Natale L, Rossi M, Palmieri G
Journal of Bacteriology null
Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of combined valproic acid/doxorubicin treatment in dogs with spontaneous cancer.
Wittenburg LA, Gustafson DL, Thamm DH
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Induction of human fetal hemoglobin via the NRF2 antioxidant response signaling pathway.
Macari, ER; Lowrey, CH
Blood null
Glycosylation and sialylation of macrophage-derived human apolipoprotein E analyzed by SDS-PAGE and mass spectrometry: evidence for a novel site of glycosylation on Ser290.
Lee Y, Kockx M, Raftery MJ, Jessup W, Griffith R, Kritharides L
Molecular and Cellular Proteomics null
Andreas Ratzka et al.
Journal of neurochemistry, 122(1), 94-105 (2012-04-28)
Fibroblast growth factor 2 (FGF-2) is a neurotrophic factor participating in regulation of proliferation, differentiation, apoptosis and neuroprotection in the central nervous system. With regard to dopaminergic (DA) neurons of substantia nigra pars compacta (SNpc), which degenerate in Parkinson's disease