Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
06-755
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH3抗体
0.5 mg/mL, Upstate®
別名:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
詳細
ヒストンH3は、ヒストンH3.1t、H3/t、H3t、H3/gとしても知られ、遺伝子HIST3H3/H3Ftにコードされる、ヌクレオソームの中心的な構成要素の1つです。ヌクレオソームは、1つのH3-H4ヘテロ四量体と 2つのH2A-H2Bヘテロ二量体を形成する、H2A、H2B、H3、H4分子を2分子ずつ含むヒストン八量体です。ヌクレオソームはDNAを包んでクロマチンへと凝縮させ、鋳型としてDNAを必要とする細胞内装置へのDNAアクセシビリティを制限します。これにより、ヒストンは、転写調節、DNA修復、DNA複製、および染色体安定性において中心的な役割を果たしています。DNAアクセシビリティは、ヒストンコードとも呼ばれるヒストンの翻訳後修飾とヌクレオソーム再構築の複雑な組み合わせによって制御されています。この八量体は、約147 bpのDNAを包み込んでいます。古典的な核マーカーであり、細胞周期のS期中に新たな発現が見られます。ヒストンH3は高頻度でアセチル化されるか、複数回メチル化されます。ヒストンH3のメチル化またはアセチル化状態の変化は、姉妹ヒストンの同様な修飾とともに、エピジェネティックな遺伝子の発現と制御の重要なポイントの1つです。
特異性
この抗体は、ヒストンH3のN末端を認識します。
配列類似性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトヒストンH3のN末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、HeLa細胞でヒストンH3を検出できます。
免疫沈降:10 µgで使用、500 µgのHeLa酸抽出物からヒストンH3を免疫沈降させました。次いで、免疫沈降したサンプルを、0.5 µg/mLの同じ抗体を用いてウェスタンブロッティングしました。
クロマチン免疫沈降:独立したラボの代表的なロットは、植物クロマチンからヒストンH3を免疫沈降させました(Ng, D. W., et al. (2006).Plant Cell. 18(1):119-132.)。
抗ヒストンH3抗体は、ヒストンH3、別名ヒストン3-H3を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり 、ChIP、ICC、WBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa酸抽出物のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa酸抽出物中のヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-755:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Downregulation of Cdc6 and pre-replication complexes in response to methionine stress in breast cancer cells.
Booher, K; Lin, DW; Borrego, SL; Kaiser, P
Cell Cycle null
The many faces of histone lysine methylation.
Lachner, Monika and Jenuwein, Thomas
Current Opinion in Cell Biology, 14, 286-298 (2002)
Yang Li et al.
Cancer science, 102(11), 2043-2050 (2011-08-13)
Cervical cancer is the second most common cancer in women. Inactivation of tumor suppressor genes underlies the transformation and progression of cervical cancer. Previously, we reported MAFIP can inhibit the growth of human cervical cancer HeLa cells. In this study
Hui Nian et al.
Carcinogenesis, 30(8), 1416-1423 (2009-06-17)
Methylselenocysteine (MSC) and selenomethionine (SM) are two organoselenium compounds receiving interest for their potential anticancer properties. These compounds can be converted to beta-methylselenopyruvate (MSP) and alpha-keto-gamma-methylselenobutyrate (KMSB), alpha-keto acid metabolites that share structural features with the histone deacetylase (HDAC) inhibitor
SDG714, a histone H3K9 methyltransferase, is involved in Tos17 DNA methylation and transposition in rice.
Ding, Y; Wang, X; Su, L; Zhai, J; Cao, S; Zhang, D; Liu, C; Bi, Y; Qian, Q; Cheng, Z; Chu, C; Cao, X
Plant Cell null