分子量
antigen ~17 kDa
化学種の反応性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A431 cells.
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using PC12 cell lysate and A431 cell lysate.
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIST1H3A(8350)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H9289-VAR:
H9289-BULK:
H9289-200UL:
H9289-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
for subsequent intramolecular modification events