クローン
APH3-64, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~17 kDa
化学種の反応性
Drosophila, bovine, chicken, rat, mouse, human, frog, Caenorhabditis elegans
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using whole cell extract of Jurkat cell line treated with nocodazole
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys9), phosphorylation (pSer10)
遺伝子情報
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- chromatin immunoprecipitation
- antibody microarray
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H0788-200UL:
H0788-VAR:
H0788-BULK:
試験成績書(COA)