Merck
H9908
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗リン酸化-ヒストンH3 (pSer28) ラット宿主抗体
~0.5 mg/mL, clone HTA28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
モノクローナル抗H3S28p
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HTA28, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 15 kDa
化学種の反応性
bovine, mouse, hamster, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable using 3.7% formaldehyde-methanol fixation
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells treated with Nocodazole.
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer28)
詳細
ヒストンH1およびヒストン3(H3)のN末端尾部は、クロマチン線維のフォールディングと相互関連において主要な役割を持ちます。現在知られている2つのリン酸化部位は、H3のN末端に存在しているセリン10セリン28です。哺乳類には、以下の3つの主要クラスのヒストンH3バリアントがあります:複製ヒストン(H3.1およびH3.2)、置換ヒストン(H3.3)およびセントロメアヒストン(Cenp-A)。ヒストンH3は、ヒト染色体6p22に位置しています。
特異性
モノクローナル抗リン酸化-ヒストンH3(pSer28)抗体は、N末端付近のSer28でリン酸化されたヒストンH3と特異的に反応し、非リン酸化エピトープを検出しません。有糸分裂の開始時にリン酸化ヒストン分子を検出します(前期、中期、後期開始時に少量)が、後期段階の末期には検出しません。反応性は、ヒト、ウシ、ハムスター、およびマウスで観察されています。
本抗体は、非リン酸化型のエピト-プは検出しません。有糸分裂開始時のヒストン分子を検出します(前期、中期。後期の始めもわずかに検出されますが、後半では認められません)。
免疫原
ヒトヒストンH3アミノ酸に対応する合成ペプチド。
アプリケーション
モノクローナル抗リン酸化-ヒストンH3(pSer28)抗体は、免疫ブロッティング(約15 kDa)、免疫細胞化学(3.7%ホルムアルデヒド-メタノール固定)、およびフローサイトメトリーの用途に適しています。
生物化学的/生理学的作用
細胞分裂刺激、癌化、または発がん性ras発現の誘導には、H3 N-末端ドメインのセリン10のリン酸化の増加を伴います。リン酸化されたH3は、刺激された細胞において、c-fos遺伝子やc-myc遺伝子と関連していることが示されています。セリン10とセリン28におけるH3のリン酸化は、有糸分裂染色体凝縮の誘発と同時に発生します。
H3リン酸化は、クロマチン構造の調節および伸長におけるブロックの解放により癌原遺伝子誘導に寄与している可能性があります。H3脱リン酸化は、有糸分裂後に非常に迅速に発生し、セリン10/28は残りの間期にわたり非リン酸化された状態を保ちます。PP1は、H3ホスファターゼとして特定されています。
物理的形状
0.01 M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
バイオリアクタ-で増殖させたハイブリド-マ細胞の培養上清から精製しています。
保管および安定性
継続して使用する場合、2~8°Cで1ヵ月保存可能です。長期間保存する場合は、溶液を分注して凍結保存してください。凍結融解を繰り返すことは推奨されません。「自動霜取り機能付き」冷凍庫での保管は推奨されません。長期間保存時にわずかな濁りが発生した場合は、使用前に遠心分離し、溶液を清澄化してください。作業用の希釈サンプルは、12時間以内に使用しない場合は、処分してください。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Jan Code
H9908-VAR:
H9908-.2ML:
H9908-25UL:
H9908-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transcriptional silencing of the mouse mammary tumor virus promoter through chromatin remodeling is concomitant with histone H1 phosphorylation and histone H3 hyperphosphorylation at M phase.
Bhattacharjee R N and Archer T K
Virology, 346(1) (2006)
Emily Powell et al.
Breast cancer research : BCR, 18(1), 13-13 (2016-01-29)
Despite advances in early diagnosis and treatment of cancer patients, metastasis remains the major cause of mortality. TP53 is one of the most frequently mutated genes in human cancer, and these alterations can occur during the early stages of oncogenesis
Majd Haj et al.
The Journal of biological chemistry, 292(50), 20720-20731 (2017-10-22)
Pituitary gonadotropin hormones are regulated by gonadotropin-releasing hormone (GnRH) via MAPK signaling pathways that stimulate gene transcription of the common α-subunit (Cga) and the hormone-specific β-subunits of gonadotropin. We have reported previously that GnRH-induced activities at these genes include various
CREB controls MSK1-mediated phosphorylation of histone H3 at the c-fos promoter in vitro.
Shimada M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, M109-M109 (2010)
FGF stimulation of the Erk1/2 signalling cascade triggers transition of pluripotent embryonic stem cells from self-renewal to lineage commitment.
Kunath T, et al.
Development, 134(16) (2007)