由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
New Zealand origin
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
pH
7
~7 (7 % (w/v) in H2O)
溶解性
water: slightly soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)は、それぞれ2つのサブドメインを持つ3つのドメインで構成される66 kDaのタンパク質です。BSAは、α-らせん、球状、非グリコシル化タンパク質です。BSAは血清アルブミンファミリーに属します。BSAには17本のジスルフィド結合があります。アルブミンは、最も存在量が多いヒト血漿タンパク質です。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、次の用途で使用されています。
- クロマチン免疫沈降(ChIP IP)バッファーの成分として。
- エレクトロスパンポリスチレン(ESPS)繊維マットと組み合わせて、蛍光顕微鏡法に。
- 遮断溶液の成分として、また固定化研究に。
- リン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミン(BSA)は、薬物、ホルモンおよび脂肪酸を輸送します。アルブミン高値は、脱水と関係します。鉄欠乏性貧血の乳児では、アルブミン代謝亢進が見られます。
調製ノート
ニュージーランドで採取された血清由来
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3608-BULK:
A3608-VAR:
A3608-50G:
A3608-500G:
A3608-10G:
A3608-100G:
A3608-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid multiplex microfiber-based immunoassay for anti-MERS-CoV antibody detection
Sensing and Bio-Sensing Research, 100304-100304 (2019)
Micro-chromatin Immunoprecipation (mu ChIP) Protocol for Real-time PCR Analysis of a Limited Amount of Cells
Bio-protocol, 6(12), 18-23 (2016)
An Interleukin-23-Interleukin-22 Axis Regulates Intestinal Microbial Homeostasis to Protect from Diet-Induced Atherosclerosis
Immunity, 49(5), 943-957 (2018)
Structural changes during the unfolding of Bovine serum albumin in the presence of urea: A small-angle neutron scattering study
Pramana, 63(2), 363-368 (2004)
Bovine serum albumin interactions with metal complexes
Clujul Medical (1957), 87(4), 215-215 (2014)