Merck
17-622
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ トリメチル-ヒストンH3(Lys27) - ChIP検証済み抗体およびプライマーセット
from rabbit, purified by using Protein A
別名:
Chip Antibody and primer set, H3K27me3 ChIP, H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), Histone H3K27me3, Histone H3K27me3 ChIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
クローン:
polyclonal
application:
ChIP
WB
化学種の反応性:
human, mouse
テクニック:
ChIP: suitable
western blot: suitable
citations:
196
由来生物
rabbit
品質水準
クローン
polyclonal
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
ChIPAb+
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
詳細
すべてのChIPAb+抗体は、ロットごとに
毎回、クロマチン沈降について個別に検証されています。各ChIPAb+抗体セットには対照プライマー(ロットごとにqPCRで検査)が含まれており、遺伝子座特異的な状況においてIPの結果を生物学的に検証することができます。qPCRプロトコルとプライマー配列が提供されているため、クロマチンに対して抗体を使用する際にChIPプロトコルを検証することができます。
ChIPの特異性を保証するため、各セットにはネガティブコントロール抗体が含まれています。ChIPAb+トリメチルヒストンH3(Lys27)セットには、抗トリチルヒストンH3(Lys27)抗体、ネガティブコントロール抗体(精製ウサギLys9)、およびヒトアルファサテライトの139塩基対領域を増幅するqPCRプライマーが含まれています。トリメチルヒストンH3(Lys4)とネガティブコントロール抗体は拡張性のある「ChIPごと」の反応サイズで供給され、トリメチルヒストンH3(Lys4)関連クロマチンの沈降を機能的にバリデーションするために使用できます。
ヒストンのメチル化は、アルギニンまたはリジンという2つの異なる残基で生じる可能性があります。ヒストンのメチル化は、メチル化した残基に応じて転写活性化または転写抑制が関与する場合があります。ヒストンH3のリジン27は、EZH2やNSD3などのさまざまなヒストンメチルトランスフェラーゼによって、モノ-、ジ-またはトリメチル化(ヒストンH3モノメチルLys27、ヒストンH3ジメチルLys27、ヒストンH3トリメチルLys27)する可能性があります。この残基のメチル化は、主に転写抑制が関与して生じます。
特異性
トリメチルヒストンH3(Lys27)
幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
エピトープ:トリメチルLys27
ヒトヒストンH3の残基27のトリメチルリジンに相当するme3Kの配列AR(me3K)SAPを含むKHL結合、合成2X分岐ペプチド。
アプリケーション
ChIPグレード抗体と、H3K27Me3のクロマチン免疫沈降専用のコントロールPCRプライマーを含む、トリメチルヒストンH3(Lys27)ChIPバリデーション済みの抗体とプライマーのセット。
クロマチン免疫沈降:
2x106個のHeLa細胞から調製した超音波処理クロマチンに対し、4 μgの精製抗トリメチルヒストンH3(Lys27)抗体または正常ウサギIgGおよびMagna ChIP Aキット(カタログ番号:17-610)を用いてクロマチン免疫沈降を行いました。トリメチルヒストンH3(Lys27)関連DNA断片が正常に濃縮されたことを、ヒトGAPDHプロモーターに隣接するChIPプライマーGAPDHおよびヒトMyoDのプロモーターを標的とするプライマーを用いたqPCRで確認しました。
実験の詳細については、EZ-Magna ChIP A(カタログ番号:17-408)またはEZChIP(カタログ番号:17-371)キットプロトコルを参照してください。
ウェスタンブロッティング:
リコンビナントヒストンH3(レーン2)およびHeLa細胞酸抽出物(レーン1)を、電気泳動で分離し、ニトロセルロースに転写し、1:5000希釈した抗トリメチルヒストンH3 Lys27(0.4 μg/mL)で標識しました。
HRP標識したヤギ抗ウサギ二次抗体と化学発光検出システムを用いてタンパク質を可視化しました(図参照)。
研究のカテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究のサブカテゴリー
ヒストン
包装
1キットあたり25アッセイ、クロマチン免疫沈降1回あたり約4 μL
構成
抗トリメチルヒストンH3(Lys27)ポリクローナル抗体、1バイアル
ポリクローナルコントロールウサギ血清、1バイアル
ヒトアルファサテライトプライマーセット、1バイアル
品質
クロマチン免疫沈降:
3x106 NIH3T3 L1細胞から調製した超音波処理クロマチンに対し、4 μgの精製抗体または正常ウサギIgGおよびMagna ChIP® Aキット(カタログ番号:17-610)を用いてクロマチン免疫沈降を行いました。トリメチルヒストンH3
(Lys27)関連DNA断片が正常に濃縮されたことを、ChIPプライマーヒトアルファサテライトを用いたqPCRで確認しました(図参照)。
実験の詳細については、EZ-Magna ChIP A(カタログ番号:17-408)またはEZ-ChIP(カタログ番号:17-371)キットプロトコルを参照してください。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
抗トリメチルヒストンH3(Lys27)(ウサギポリクローナルIgG)。0.1 M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含む100 μLのバッファー中のプロテインA精製IgG 100 μgを含むバイアル1本。-20℃で保存してください。
正常ウサギIgG。0.1%アジ化ナトリウムを含有する125 μLの保存緩衝液中にウサギIgG 125 μgを含むバイアル1本。-20℃で保存してください。
ChIPプライマー、ヒトアルファサテライト。ヒトアルファサテライトに特異的な5 μMの各コントロールプライマーを75 μL含むバイアル1本。-20℃で保存してください。
フォワード:CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
リバース:GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
保管および安定性
-20℃で出荷日から1年間。
アナリシスノート
コントロール
ヒトアルファサテライトに特異的な5 μMの各コントロールプライマーを75 μL含むバイアル1本。-20℃で保存してください。
フォワード:CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
リバース:GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
法的情報
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Genome-wide bovine H3K27me3 modifications and the regulatory effects on genes expressions in peripheral blood lymphocytes.
He, Y; Yu, Y; Zhang, Y; Song, J; Mitra, A; Zhang, Y; Wang, Y; Sun, D; Zhang, S
Testing null
Transgene- and locus-dependent imprinting reveals allele-specific chromosome conformations.
Lonfat, N; Montavon, T; Jebb, D; Tschopp, P; Nguyen Huynh, TH; Zakany, J; Duboule, D
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Extensive co-operation between the Epstein-Barr virus EBNA3 proteins in the manipulation of host gene expression and epigenetic chromatin modification.
White, RE; Groves, IJ; Turro, E; Yee, J; Kremmer, E; Allday, MJ
Testing null
Modular utilization of distal cis-regulatory elements controls Ifng gene expression in T cells activated by distinct stimuli.
Balasubramani, A; Shibata, Y; Crawford, GE; Baldwin, AS; Hatton, RD; Weaver, CT
Immunity null
SINE retrotransposons cause epigenetic reprogramming of adjacent gene promoters.
Estecio, MR; Gallegos, J; Dekmezian, M; Lu, Y; Liang, S; Issa, JP
Molecular Cancer Research null