クローン
22C11, monoclonal
化学種の反応性
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
β/A4 アミロイド前駆体タンパク質(APP)は膜貫通糖タンパク質であり、3つのアイソフォームとして存在します。このタンパク質は、1回膜貫通ドメイン、大型の細胞外N末端ドメイン、および短い細胞質C末端尾部で構成されています。APP遺伝子はヒト染色体の21q21.3-q22上に存在します。
特異性
抗APP A4抗体は、pre-A4と反応し、pre-A4分子のN末端のアミノ酸66-81を認識します(Hilbich et al., 1993)。 22C11は、APPの3つのアイソフォーム、すなわち未成熟の約110 kDa、sAPP 約120 kDa、および成熟した約130 kDaをすべて認識します(Hoffmann et al., 2000)。抗APP A4抗体は、APLP2と交差反応することが知られています(Slunt, 1994)。
免疫原
エピトープ: APPのa.a. 66-81 {N-末端}
精製リコンビナントアルツハイマー前駆体A4(pre A4695)融合タンパク質。
アプリケーション
抗APP A4抗体、APPのa.a. 66-81、クローン22C11は、免疫組織染色およびイムノブロッティング(1:1000)に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
β/A4アミロイド前駆体タンパク質(APP)は、タンパク質分解切断を受け、β/A4ペプチドを生成します。このペプチドの細胞外沈着が、脳皮質実質および脳髄膜血管で認められており、これがアルツハイマー病の病的状態の特徴となっています。APP遺伝子の変異は、アルツハイマー病の早期発症やアミロイドーシスを伴う遺伝性脳出血を引き起こします。
ターゲットの説明
110/120/130 kDa。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを保存剤として含有する20 mMリン酸ナトリウム、250 mM塩化ナトリウム、pH 7.6に含まれるプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
脳組織、脳細胞ライセート
脳組織、脳細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protein phosphorylation regulates secretion of Alzheimer beta/A4 amyloid precursor protein
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89(7), 3055-3059 (1992)
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 14(5 Pt 2), 3122-3138 (1994-05-01)
Abnormal metabolic processing of the beta/A4 amyloid precursor protein (APP) has been implicated in the pathogenesis of Alzheimer disease. Several aspects of normal APP processing have been elucidated, but the precise cellular trafficking of APP remains unclear. To investigate APP
Response of Circulating Inflammatory Markers to Intermittent Hypoxia-Hyperoxia Training in Healthy Elderly People and Patients with Mild Cognitive Impairment
All Life, 12(3), 432-432 (2022)
Predicting memapsin 2 (?-secretase) hydrolytic activity.
Protein Science null
Alzheimer's disease: amyloid beta-peptide antibody vaccine as plaque remover.
Journal of biosciences, 25(4), 315-316 (2000-12-20)
プロトコル
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.