抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
chicken, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
詳細
アルツハイマー病(AD)に関連する脳および血管のプラークは、主にアミロイドベータペプチド(Ab)で構成されています。Abはアミロイド前駆体タンパク質(APP)の切断により生じ、長さは39~43アミノ酸までさまざまです。Ab [1-40]、Ab [1-42]、およびAb [1-43]ペプチドは、それぞれ残基40、42、および43の後のAPPの切断によって生じます。切断は、最後のAPP処理ステップ中にガンマセクレターゼによって行われます。Ab [1-40]、[1-42]、[1-43]ペプチドは、ADで生じるプラークおよび凝集体の主要構成要素です。Ab抗体およびペプチドは、ADの生物学を解明するためのツールとして開発されてきました。
特異性
ベータアミロイド1-42を認識します。ELISAで検出した場合、抗体はベータアミロイド1-40と明らかな反応性を示しません。
アルツハイマー病(AD)で記憶および認知の喪失を引き起こす最も重要な最初の段階の1つでは、アミロイド前駆体タンパク質(APP、21番染色体)のタンパク質分解が行われ、短い40、42、43アミノ酸ペプチド(ベータアミロイド1-40、1-42、1-43)が放出されます。ベータアミロイドの重合とそれに続くニューロン沈着物(アミロイド)により、記憶と認知に関与するニューロンが変性します。
アルツハイマー病(AD)で記憶および認知の喪失を引き起こす最も重要な最初の段階の1つでは、アミロイド前駆体タンパク質(APP、21番染色体)のタンパク質分解が行われ、短い40、42、43アミノ酸ペプチド(ベータアミロイド1-40、1-42、1-43)が放出されます。ベータアミロイドの重合とそれに続くニューロン沈着物(アミロイド)により、記憶と認知に関与するニューロンが変性します。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトベータアミロイド1-42のC末端由来の6アミノ酸ペプチド配列。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン)分析:
ウェスタンブロッティング:
前回のロットの1~10 µg/mLを使用しました。(化学発光法)。
ELISA:
前回のロットの1:10,000~1:100,000を、50-100 ng免疫原ペプチド/ウェルで使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ウェスタンブロッティング:
前回のロットの1~10 µg/mLを使用しました。(化学発光法)。
ELISA:
前回のロットの1:10,000~1:100,000を、50-100 ng免疫原ペプチド/ウェルで使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ベータアミロイド1-42抗体は、ELISA、IH、IH(P)、WBで使用するためのベータアミロイドに対する抗体です。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
神経変性疾患
品質
アルツハイマー病の脳の免疫組織染色(パラフィン)で常に評価されています。
免疫組織染色(パラフィン):
アルツハイマー病の脳のベータアミロイド(カタログ番号:AB5078P)染色。クエン酸(pH 6.0)で前処理した組織。抗体を、IHC-Select Detection with HRP-DABを用いて1:35に希釈しました。 免疫反応性は、プラーク沈着物の染色(茶色)、または血管壁の脳血管アミロイド沈着(茶色)として認められます。
免疫組織染色(パラフィン):
アルツハイマー病の脳のベータアミロイド(カタログ番号:AB5078P)染色。クエン酸(pH 6.0)で前処理した組織。抗体を、IHC-Select Detection with HRP-DABを用いて1:35に希釈しました。 免疫反応性は、プラーク沈着物の染色(茶色)、または血管壁の脳血管アミロイド沈着(茶色)として認められます。
物理的形状
PBSと0.1% BSAを含むバッファー液中の精製ウサギポリクローナル抗体
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
アルツハイマー病の脳組織、マウス脳由来の全組織抽出物 C03-801。
アルツハイマー病の脳組織、マウス脳由来の全組織抽出物 C03-801。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5078P:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Accumulation of intraneuronal ?-amyloid 42 peptides is associated with early changes in microtubule-associated protein 2 in neurites and synapses.
Testing null
Chronic thrombin exposure results in an increase in apolipoprotein-E levels.
Journal of Neuroscience Research null
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 14(5), 680-691 (2017-12-16)
An animal model of late-onset Alzheimer's disease is needed to research what causes degeneration in the absence of dominant genetic insults and why the association cortex is particularly vulnerable to degeneration. We studied the progression of tau and amyloid cortical
Investigative ophthalmology & visual science, 60(7), 2716-2725 (2019-06-28)
Traumatic brain injury (TBI) is a risk factor for developing chronic neurodegenerative conditions including Alzheimer's disease (AD). The purpose of this study was to examine chronic effects of blast TBI on retinal ganglion cells (RGC), optic nerve, and brain amyloid
Redox biology, 12, 843-853 (2017-04-28)
There is increasing evidence for the involvement of chronic inflammation and oxidative stress in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) is an anti-inflammatory transcription factor that regulates the oxidative stress defense. Our previous