分子量
antigen ~4 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using β-amyloid peptide (22-35)
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using β-amyloid peptide (1-40)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blot
- dot-blot assay
- indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A3356-25UL:
A3356-200UL:
A3356-VAR:
A3356-BULK:
試験成績書(COA)