Merck
MAB3494
Sigma-Aldrich
抗ATPシンターゼ抗体 β鎖 クローン4.3E8.D1
clone 4.3E8.D1, Chemicon®, from mouse
別名:
Mitochondrial Marker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
4.3E8.D1, monoclonal
application:
ICC
IP
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
citations:
14
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4.3E8.D1, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP5B(506)
特異性
ATPシンターゼのβ鎖を認識します。ATPシンターゼのβ鎖はミトコンドリアの有用な細胞内マーカーです。
免疫原
エピトープ:β鎖
ラット脳ミトコンドリア
アプリケーション
免疫細胞染色:10xE6個の細胞または接着サンプルを用いて、間接免疫蛍光法により、1 μg/mLを室温で1時間。推奨される固定液は2~4%パラホルムアルデヒドです。推奨される透過処理法は0.5%Triton X-100です。
免疫沈降
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ATPシンターゼ抗体 β鎖 クローン4.3E8.D1は、ATPシンターゼの量を検出します;公表済み;ICおよびIPにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
イオンチャネルおよびトランスポーター
物理的形状
フォーマット:精製品
精製免疫グロブリン。 0.25 M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 Mリン酸緩衝液に溶解。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として2~8℃で受領日から最長6ヵ月間です。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3494:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alyssa Torres et al.
Frontiers in immunology, 14, 1103231-1103231 (2023-08-02)
Glucose metabolism, specifically, hexokinase 2 (HK2), has a critical role in rheumatoid arthritis (RA) fibroblast-like synoviocyte (FLS) phenotype. HK2 localizes not only in the cytosol but also in the mitochondria, where it protects mitochondria against stress. We hypothesize that mitochondria-bound
Daan M Van Den Brink et al.
PLoS genetics, 14(9), e1007627-e1007627 (2018-09-11)
Increasing evidence suggests that dysregulation of lipid metabolism is associated with neurodegeneration in retinal diseases such as age-related macular degeneration and in brain disorders such as Alzheimer's and Parkinson's diseases. Lipid storage organelles (lipid droplets, LDs), accumulate in many cell
Gowtham K Annarapu et al.
Redox biology, 48, 102205-102205 (2021-12-11)
Hemolysis, a pathological component of many diseases, is associated with thrombosis and vascular dysfunction. Hemolytic products, including cell-free hemoglobin and free heme directly activate platelets. However, the effect of hemolysis on platelet degranulation, a central process in not only thrombosis
Pamela J Yao et al.
Molecular biology of the cell, 28(3), 387-395 (2016-12-10)
Mitochondria are essential organelles whose biogenesis, structure, and function are regulated by many signaling pathways. We present evidence that, in hippocampal neurons, activation of the Sonic hedgehog (Shh) signaling pathway affects multiple aspects of mitochondria. Mitochondrial mass was increased significantly
Hye-Won Hyun et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 99-99 (2016-05-06)
High mobility group box 1 (HMGB1) acts a signaling molecule regulating a wide range of inflammatory responses in extracellular space. HMGB1 also stabilizes nucleosomal structure and facilitates gene transcription. Under pathophysiological conditions, nuclear HMGB1 is immediately transported to the cytoplasm